Anti-IL1B Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abnova
ABNOH00003553-AP31EA 835 EUR InStock
ABNOH00003553-AP31
Anti-IL1B Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
This Set comes with matched Antibody Pair to detect and quantify protein level of human IL1B.
Antibody pair set content: 1. Capture Antibody: Rabbit MaxPab® affinity purified Polyclonal Anti-IL1B (100 ?g); 2. Detection Antibody: biotinylated Rabbit MaxPab® affinity purified Polyclonal Anti-IL1B (20 ?g);
Type:
Antigen: IL1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité