Anti-CNN1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abnova
ABNOH00001264-AP41EA 835 EUR InStock
ABNOH00001264-AP41
Anti-CNN1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
This Set comes with matched Antibody Pair to detect and quantify protein level of human CNN1.
Antibody pair set content: 1. Capture Antibody: Mouse Monoclonal Anti-CNN1, IgG1 kappa (100 ?g); 2. Detection Antibody: biotinylated Mouse Monoclonal Anti-CNN1, IgM kappa (50 ?g);
Type:
Antigen: CNN1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité