Anti-F2 Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNOH00002147-AP52EA 835 EUR InStock
ABNOH00002147-AP52
Anti-F2 Antibody Pair
Anticorps
This Set comes with matched Antibody Pair to detect and quantify protein level of human F2.
Antibody pair set content: 1. Capture Antibody: Mouse Monoclonal Anti-F2, IgG Mix kappa (300 µg); 2. Detection Antibody: Rabbit Polyclonal Anti-F2 (50 µl);
Type:
Antigen: F2
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité