Anti-APOM Mouse Monoclonal Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNOH00055937-AP41EA 835 EUR InStock
ABNOH00055937-AP41
Anti-APOM Mouse Monoclonal Antibody Pair
Anticorps
This Set comes with matched Antibody Pair to detect and quantify protein level of human APOM.
Antibody pair set content: 1. Capture Antibody: Mouse Monoclonal Anti-APOM, IgG2b kappa (100 ?g); 2. Detection Antibody: biotinylated Mouse Monoclonal Anti-APOM, IgG1 kappa (50 ?g);
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité