Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes Avantor® ACE® UltraCore™, 5 µm
Fournisseur: Avantor
MDKU-5-2546UEA 2770 EUR InStock
MDKU-5-2546U MDKU-5-2503U MDKU-5-2502U MDKU-5-1546U MDKU-5-1503U MDKU-5-1502U MDKU-5-1046U MDKU-5-1003U MDKU-5-1002U MDKU-5-0546U MDKU-5-0503U MDKU-5-0502U
Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes Avantor® ACE® UltraCore™, 5 µm
Colonnes pour chromatographie
Les kits de développement de méthodes Avantor® ACE® (MDK) sont conçus pour maximiser la sélectivité, offrant une approche puissante et fiable du développement de méthodes UHPLC/HPLC. Basées sur une silice ultra-inerte à haute efficacité, les phases Avantor® ACE® intègrent les derniers développements en matière de conception de phases stationnaires LC, offrant aux chromatographistes davantage de choix pour une sélectivité alternative, sans compromettre la stabilité ou la robustesse. Une gamme complète de kits pour toutes les exigences est disponible, notamment des kits de colonnes poreuses, à noyau solide, HILIC et bioanalytiques 300 Å. Ces kits regroupent les chimies de colonne essentielles pour le développement de méthodes et sont disponibles dans une large gamme de formats de colonnes.
  • Options de kits poreux, à noyau solide, HILIC et biomolécules
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 à 5 µm) et de phases complémentaires
  • ID analytiques dans une large gamme de longueurs de colonnes
  • Idéal pour le développement de méthodes
  • Compatible avec tous les systèmes LC des fabricants
pH maximal recommandé : 1,5 à 11,0.
Max. pressure: 1000 bar for analytical columns.
Information de livraison: Les kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE® contiennent les colonnes en acier inoxydable Avantor® ACE® UltraCore™ SuperC18™ et Avantor® ACE® UltraCore™ SuperPhenylHexyl.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité