Plateaux, Série H 20
Fournisseur: Entegris
ENTEH2015933466C02EA 0 EUR InStock
ENTEH2015933466C02 ENTEH2003606866C02 ENTEH201502462C02 ENTEH20-0600901415 ENTEH2015950962C02 ENTEH2003705166C02 ENTEH2010014562C02 ENTEH2004508062C02 ENTEH2008509862C02 ENTEH201244366C02 ENTEH2002800862C02 ENTEH20-411-1415 ENTEH20-485-66C02 ENTEH2040030066C02 ENTEH2010411966C02 ENTEH201902462C02 ENTEH200452466C02 ENTEH200303066C02 ENTEH20-035-66C02 ENTEH200340866C02 ENTEH202502462C02 ENTEH2031046066C02 ENTEH20-411-62C02 ENTEH2003124266C02 ENTEH20E0953062C02 ENTEH20-1252301415 ENTEH20-165-66C02 ENTEH20N33070866C2 ENTEH200371562C02 ENTEH2016012066C02 ENTEH200952462C02 ENTEH20-0321566C02 ENTEH20N72250862C2 ENTEH2003001766C02 ENTEH200261266C02 ENTEH2007517566C02 ENTEH204146066C02 ENTEH200261566C02 ENTEH2008008562C02 ENTEH20E17528566C2 ENTEH2052100766C02 ENTEH2009013062C02 ENTEH2002704766C02 ENTEH2016921962C02 ENTEH20-450-62C02 ENTEH20-2101666C02 ENTEH2018127162C02 ENTEH200302462C02 ENTEH20N02299666C2 ENTEH2023087066C02 ENTEH2011014562C02 ENTEH200502466C02 ENTEH20-0751451415 ENTEH2003504562C02 ENTEH20N42940466C0 ENTEH2003503766C02 ENTEH20095-24-1415 ENTEH201154562C02 ENTEH20-551-66C02 ENTEH2003505066C02 ENTEH200902466C02 ENTEH202855062C02 ENTEH2007410462C02 ENTEH2010916866C02 ENTEH20-037-66C02 ENTEH2052211066C02 ENTEH2010022066C02 ENTEH20-077-66C02 ENTEH20-300-62C02 ENTEH2031032-62C02 ENTEH2010014566C02 ENTEH201502466C02 ENTEH2003817066C02 ENTEH2003705162C02 ENTEH2017024366C02 ENTEH2005409062C02 ENTEH2002905366C02 ENTEH20E0873266C02 ENTEH2002304566C02 ENTEH200641966C02 ENTEH2006365066C02 ENTEH20E17215966C0 ENTEH204502562C02 ENTEH2040030062C02 ENTEH20-229-62C02 ENTEH20-219-62C02 ENTEH2005906266C02 ENTEH2025628862C02 ENTEH20-035-62C02 ENTEH2003124262C02 ENTEH20E1742066C02 ENTEH20-551-1415 ENTEH2003006562C02 ENTEH2003806666C02 ENTEH2001102534027 ENTEH200955162C02 ENTEH200752462C02 ENTEH200371566C02 ENTEH200757562C02 ENTEH20-811-66C02 ENTEH2010012062C02 ENTEH204146062C02 ENTEH200261562C02 ENTEH2034544562C02 ENTEH2055024TW66C0 ENTEH2002213766C02 ENTEH20-169-62C02 ENTEH200261262C02 ENTEH20-485-62C02U ENTEH2005206266C02 ENTEH201402462C02 ENTEH20-420-66C02 ENTEH2002704762C02 ENTEH200361466C02 ENTEH2013018262C02 ENTEH2003504566C02 ENTEH20-300-1415 ENTEH20170243266C2 ENTEH2011013162C02 ENTEH2012212666C02 ENTEH200805062C02 ENTEH200302466C02 ENTEH200301662C02 ENTEH2025123062C02 ENTEH20-600WH-62C2 ENTEH20-551-62C02 ENTEH2003505062C02 ENTEH200501666C02 ENTEH200653566C02 ENTEH2014405341415 ENTEH20E16010066C2 ENTEH202202462C02 ENTEH2004105766C02 ENTEH20N21410266C2 ENTEH20-315-62C02 ENTEH2002904366C02 ENTEH200270471415 ENTEH2003206766C02 ENTEH2007410466C02 ENTEH20-028-66C02 ENTEH2025535766C02 ENTEH20-430-62C02 ENTEH20-300-66C02 ENTEH2004107366C02 ENTEH2002806066C02 ENTEH2014019062C02 ENTEH20-037-62C02 ENTEH201202466C02 ENTEH2036916962C02 ENTEH2057328466C02 ENTEH2018144562C02
Plateaux, Série H 20
Matériel de manipulation de wafers Plateaux pour semi-conducteurs
Entegris propose une large sélection de plateaux carrés de 2" de la série H 20, de couvercles et d'accessoires pour répondre à l'évolution de vos besoins. Les plateaux de la série H 20 sont disponibles en différentes tailles et profondeurs de poches, avec ou sans trous de lavage et fentes pour pinces. Les produits de la série H 20 offrent une fiabilité reconnue pour la manipulation des puces nues, y compris :
  • Puce réputée bonne (KGD)
  • Emballage direct sur tranche (WSP)
  • boîtier à puce (CSP)
  • Puce retournée
  • Bump die
  • Optoélectronique
  • Composants passifs et actifs des puces, composants mécaniques
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité