Anti-BCHE Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9526EA 579 EUR InStock
BSBTPB9526
Anti-BCHE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cholinesterase(BCHE) detection. Tested with WB in Mouse.
Type: Primary
Antigen: BCHE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité