Anti-BMPR1B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9528EA 550 EUR InStock
BSBTPB9528
Anti-BMPR1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Bone morphogenetic protein receptor type-1B(BMPR1B) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: BMPR1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité