Anti-G-CSF Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9563EA 579 EUR InStock
BSBTPB9563
Anti-G-CSF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Granulocyte colony-stimulating factor(CSF3) detection. Tested with WB, ELISA in Human.
Type: Primary
Antigen: G-CSF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité