Glass microfiber filters with organic binder, grade MN 85/70
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA403011EA 46.4 EUR InStock
MANA403011 MANA403012 MANA403024 MANA4030037 MANA4030025 MANA403015 MANA403005 MANA403027 MANA4030045 MANA403018 MANA403007 MANA403009
Glass microfiber filters with organic binder, grade MN 85/70
Filtres Filtres de fibres de verre
MN 85/70 is slightly less retentive than MN 85/90, lighter and thinner. The filter contains an organic binder for high mechanical strength.
  • High mechanical stability
  • Good wet-strength
  • Stable up to 200 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité