Glass microfiber filters with organic binder, grade MN 85/220
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA407007EA 67.9 EUR InStock
MANA407007 MANA407018 MANA407015 MANA407005 MANA407027 MANA4070037 MANA407009 MANA4070025 MANA4070045 MANA407024 MANA407011 MANA407012
Glass microfiber filters with organic binder, grade MN 85/220
Filtres Filtres de fibres de verre
MN 85/220 is a thick glass fiber paper with high basis weight for the filtration of large volumes of liquids.
  • For large volumes of sample
  • Extemely high loading capacity
  • Good mechanical stability
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité