Blouses de laboratoire, style Howie
Fournisseur: VWR Collection
113-8219EA 24 EUR InStock
VWRI113-8219 VWRI113-8218 VWRI113-8215 VWRI113-8216 VWRI113-8220 VWRI113-8221
Blouses de laboratoire, style Howie
Ces blouses de laboratoire à protection intégrale fabriquées en 65% polyester et 35% coton sont traitées avec une finition étanche à la poussière et à l'eau. Elles offrent une protection contre la poussière, la saleté et les éclaboussures de liquides non dangereux. Idéales pour une utilisation en environnements de laboratoire non dangereux, dans les zones hygiéniques classiques, ainsi que dans les hôpitaux et les environnements médicaux.
  • Col Mao, fermeture par boutons-pression décalée
  • Une poche poitrine pour téléphone mobile avec fermeture par boutons-pression sous patte
  • Deux poches plaquées sur les hanches
  • Poignets tricotés
  • Lavables à 60 °C
Couleur : blanc
Longueur : 110 cm
Poids : 245 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité