Colonnes HPLC, kits de développement de méthodes Avantor® ACE® bioanalytiques 300 Å, 3 µm
Fournisseur: VWR
Avantor® ACE®
MDKB-3-12005SEA 682 EUR InStock
MDKB-3-12005S MDKB-3-10005 MDKB-3-12005 MDKB-3-05005 MDKB-3-03005S MDKB-3-03005 MDKB-3-1546 MDKB-3-1502 MDKB-3-10005S MDKB-3-1002 MDKB-3-1046 MDKB-3-1003 MDKB-3-75005 MDKB-3-05005S MDKB-3-75005S MDKB-3-0502 MDKB-3-1503 MDKB-3-0546 MDKB-3-0503 MDKB-3-15005S
Colonnes HPLC, kits de développement de méthodes Avantor® ACE® bioanalytiques 300 Å, 3 µm
Colonnes pour chromatographie
  • Kits disponibles en version poreuse, noyau solide et biomolécule
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 µm à 5 µm) et phases complémentaires
  • D.I. microporeux (0,5 mm) à analytiques (4,6 mm) disponibles dans une large gamme de longueurs de colonne
  • Idéal pour le développement de méthodes
  • Compatibles avec tous les systèmes LC, quel que soit le fabricant
Information de livraison: Les kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE® contiennent les colonnes en acier inoxydable Avantor® ACE® C18-300, Avantor® ACE® C4-300 et Avantor® ACE® Phenyl-300.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité