L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Étuves de séchage à convection forcée, série FED, Avantgarde.Line
Fournisseur: Binder
9010-0295 9010-0293 9010-0299 9010-0301
466-0482EA 2660 EUR InStock
466-0482 466-0483 466-0484 BIND9010-0301
Étuves de séchage à convection forcée, série FED, Avantgarde.Line
Étuves Étuves standard
Avec la convection naturelle et des fonctionnalités de minuterie améliorées, les étuves de séchage et de chauffage Avantgarde.Line combinent qualité et fiabilité des processus. Avec une large plage de température allant jusqu'à 300 °C, ces étuves de séchage peuvent être utilisées dans toutes les applications. Un court temps de chauffage et des réserves énergétiques importantes permettent des applications dans le domaine de la science, de la recherche et de l'industrie. La chambre de préchauffage à technologie APT.line™ procure une répartition homogène de la température et une excellenteMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité