Gas detection tube for formaldehyde
Fournisseur: Dräger
151-3154EA 126 EUR InStock
151-3154
Gas detection tube for formaldehyde
Tubes de détection de gaz
Cross sensitivity: Styrene, vinyl acetate, acetaldehyde, acrolein, diesel fuel and furfuryl alcohol are indicated with a yellowish brown discoloration. 500 ppm octane, 5 ppm nitric oxide and 5 ppm nitrogen dioxide have no effect.
  • Data below representative for an Accuro® pump, a hand operated bellows pump
  • One stroke is equivalent to a volume of 100 ±5 ml of gas passing through the tube
  • The standard measuring range is calibrated at 20 °C and 1013 hPa
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité