VWR®, Tubes à centrifuger, sur pied, avec bouchons à vis plats
Fournisseur: VWR Collection
525-0633EA 140 EUR InStock
525-0633 525-0635 525-0634
VWR®, Tubes à centrifuger, sur pied, avec bouchons à vis plats
Tubes Tubes à centrifuger
Fabrication de haute qualité USP de classe 6 à l'épreuve des rayons gamma en polypropylène transparent avec bouchon à vis en PE-HD.
  • Longer length screw caps
  • Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%
  • Large unerasable frosting white printed writing area
  • Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Leak-Proof
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Ces tubes sur pied à usage unique comportent des graduations imprimées en noir et des parois internes lisses pour faciliter le remplissage et la préparation des échantillons. Une zone d'écriture imprimée en blanc, sur le côté, permet un codage permanent. Tous les tubes sont exempts de RNase et DNase et apyrogènes.
Certifications: Certifiés exempts de ESB/EST.
Information de livraison: les tubes en sachets sont conditionnés dans des sachets refermables (fermeture à glissière) et durables. Le conditionnement intérieur est étiqueté individuellement pour la traçabilité d'un lot à l'autre.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité