Models to show the danger of smoking
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1005565 1005578
BINH1005565EA 293 EUR InStock
BINH1005565 BINH1005578
Models to show the danger of smoking
Modèles Modèles de biologie humaine
Smokey Sue dramatically demonstrates the quantity of tar collected in the lungs when one single cigarette is smoked. The tar, normally inhaled directly into the lung, is collected in a transparent tube, and thus shows the quantity of tar which reaches the lung with each cigarette very clearly. Delivered with stand, 3 collection tubes, and carrying bag.
  • Shows effectivly the danger
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité