Intestinal villi model
Fournisseur: 3B Scientific
BINH1005532EA 648 EUR InStock
BINH1005532
Intestinal villi model
Modèles Modèles de biologie humaine
This intestinal villi model consists of one entire villus, one longitudinally sectioned villus showing the arterioles and venules and one sectioned villus to show the lymphatic vessels. The intestinal villi model also includes a longitudinal section of Lieberkühn's crypt.
  • Magnified 100 times
  • On base
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité