Synapse
Fournisseur: 3B Scientific
BINH1000237EA 140 EUR InStock
BINH1000237
Synapse
Modèles Modèles de biologie humaine
This synapse model is a great addition to any anatomical lesson of the human nervous system. The synapse model features the endoplasmic reticulum, mitochondria and the membranes of the synaptic gap. Also depicted by the synapses model are 5 smaller relief models of the main synapse variations.
  • A great addition to any anatomical lesson of the human nervous system
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité