Models to practice venipuncture, catheter and other things
Fournisseur: 3B Scientific
BINH1000509EA 0 EUR InStock
BINH1000509 BINH1005806 BINH1005690 BINH1005171 BINH1000315 BINH1005678
Models to practice venipuncture, catheter and other things
Modèles Modèles de biologie humaine
Ideal for training. This revolutionary training arm provides complete venous access for IV therapy and phlebotomy, plus sites for intramuscular and intradermal injections.
  • Valves in the veins can be seen and palpated on the skin surface
  • Hundreds of injections may be performed
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité