Kit de détection de gaïacol
Fournisseur: Döhler
710-0751EA 230 EUR InStock
710-0751
Kit de détection de gaïacol
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Tests enzymatiques pour la détection des bactéries Alicyclobacilli à l'origine d'une odeur anormale. Le kit de détection de gaïacol permet une détection enzymatique fiable et sensible des bactéries Alicyclobacilli à l'origine du gaïacol. Lorsque des bactéries productrices de gaïacol sont présentes, le gaïacol transparent, voire légèrement jaune, se transforme en tétragaïacol complexe brunâtre clairement visible avec les peroxydases du kit de détection.
  • Kit de détection complet comprenant un bouillon BAT en tubes et une solution au gaïacol standard
  • Analyse visuelle simple sans équipement technique supplémentaire
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité