NBB®-P, poudre
Fournisseur: Döhler
710-0743EA 176 EUR InStock
710-0743
NBB®-P, poudre
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Poudre pour la fabrication de bouillon NBB®-Broth et de gélose NBB®-Agar, destinés à la détection des bactéries contaminant la bière dans des échantillons de bière filtrée, des échantillons d'eau, des échantillons de levures et des échantillons sur membrane et écouvillon. Sous sa marque NBB®, Döhler propose des milieux de culture innovants pour la détection rapide et fiable des microorganismes contaminant les boissons (par exemple, les bactéries Lactobacillus, Pectinatus et Megasphaera), et ce dans tous les échantillons provenant de brasseries, ainsi que pour l'industrie du vin. La poudre NBB®-Powder (NBB®-P) se dissout dans la bière et adapte la sélectivité des milieux NBB®-Media à la spécificité des produits. Les milieux de culture NBB® peuvent être utilisés pour la détection des éléments suivants :
  • Échantillons de levures
  • Bières non filtrées contenant des levures
  • Bières filtrées
  • Vin
  • Vin nouveau
  • Eau et eau de rinçage
  • Échantillons de particules en suspension prélevées
  • Écouvillons pour contrôle de l'hygiène
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité