Solutions colorantes, Ghost Dye™
Fournisseur: Tonbo Biosciences
13-0870-T500 13-0870-T100 13-0865-T500 13-0865-T100 13-0863-T500 13-0863-T100 13-0868-T100 13-0868-T500
13-0870-T500EA 185 EUR InStock
13-0870-T500 13-0870-T100 13-0865-T500 13-0865-T100 13-0863-T500 13-0863-T100 13-0868-T100 13-0868-T500
Solutions colorantes, Ghost Dye™
Tests Tests cellulaires
Les solutions Ghost Dye permettent une discrimination claire des cellules vivantes par rapport aux cellules mortes pour une analyse plus précise de la cytométrie de flux et sont particulièrement utiles pour les protocoles de coloration intracellulaire.
Ghost Dye se lie de manière irréversible aux groupes amines et résiste au lavage, à la fixation et à la perméabilisation. Sur les cellules vivantes, le colorant ne peut que se lier aux amines de surface. Les cellules mortes sur des membranes fragilisées permettent au colorant de pénétrer et de lier les groupes aminés des protéines intracellulaires, ce qui résulte en une fluorescence beaucoup plus vive que les cellules vivantes, imperméables au colorant.
Ghost Dye s'utilise lorsque les colorants à base d'ADN tels que le 7-AAD et l'iodure de propidium (PI) ne sont pas recommandés, tels que les protocoles incluant la fixation ou la fixation et les étapes de perméabilisation.
Attention: Aucun colorant d'exclusion de cellules mortes ne peut être utilisé avec des cellules déjà fixées. Conserver non dilué à –20 °C. Protégez de la lumière et de l'humidité.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité