Filter discs, biplane, series 16, porosity 0, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU
VitraPOR®
ROBU16120EA 103 EUR InStock
ROBU16120 ROBU62000 ROBU16400 ROBU16300 ROBU62100 ROBU62200 ROBU16200 ROBU16100 ROBU62300 ROBU62400 ROBU62500 ROBU62600 ROBU62700 ROBU62800 ROBU62900 ROBU61900 ROBU61800 ROBU61700 ROBU61600 ROBU61500 ROBU61400 ROBU61300 ROBU16110 ROBU16250 ROBU63000 ROBU63500 ROBU63800 ROBU16800 ROBU16700 ROBU16600 ROBU16500 ROBU16900
Filter discs, biplane, series 16, porosity 0, VitraPOR®
Filtres Disques filtrants
The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Made of borosilicate glass. The faces of filter discs from the series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces as may be required in specific installation circumstances.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité