Filter discs, biplane, series 16, porosity 2, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU
VitraPOR®
ROBU16202EA 68.1 EUR InStock
ROBU16202 ROBU16102 ROBU62002 ROBU16122 ROBU62102 ROBU62202 ROBU62302 ROBU62402 ROBU62502 ROBU62602 ROBU62702 ROBU62802 ROBU61902 ROBU62902 ROBU61802 ROBU61702 ROBU61602 ROBU61502 ROBU61402 ROBU61302 ROBU16252 ROBU63002 ROBU16112 ROBU63502 ROBU63802 ROBU16602 ROBU16502 ROBU16402 ROBU16302 ROBU16902 ROBU16802 ROBU16702
Filter discs, biplane, series 16, porosity 2, VitraPOR®
Filtres Disques filtrants
The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Made of borosilicate glass. The faces of filter discs from the series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces as may be required in specific installation circumstances.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité