Filter discs, biplane, series 16, porosity 4, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU
VitraPOR®
ROBU16124EA 127 EUR InStock
ROBU16124 ROBU62004 ROBU62104 ROBU62204 ROBU62304 ROBU62404 ROBU61904 ROBU62504 ROBU62604 ROBU61804 ROBU62704 ROBU61704 ROBU61604 ROBU62804 ROBU61504 ROBU62904 ROBU61404 ROBU61304 ROBU16114 ROBU63004 ROBU16254 ROBU63504 ROBU63804 ROBU16904 ROBU16404 ROBU16304 ROBU16204 ROBU16104 ROBU16804 ROBU16704 ROBU16604 ROBU16504
Filter discs, biplane, series 16, porosity 4, VitraPOR®
Filtres Disques filtrants
The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
The faces of filter discs from the series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces as may be required in specific installation circumstances.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité