L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gas detection tubes for acetone
Fournisseur: Dräger
CH22901 8103381
151-0192EA 103 EUR InStock
151-0192 118-0324
Gas detection tubes for acetone
Tubes de détection de gaz
To measure the 'spot concentrations' of acetone for use with an Accuro pump. Uses include determination and measurement of concentration peaks, personal exposure in the inhalation area, detection of leaks in pipelines or gas installations, air analysis in sewers, shafts and confined spaces.
  • Other ketones are indicated but with different sensitivities
  • Aldehydes are indicated but not esters
  • Ammonia causes the indicating layer to turn yellowish brown
One stroke is equivalent to a volume of 100 ±5 ml of gas passing through the tube.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité