Imprimante d'étiquettes BBP™12
Fournisseur: Brady
116-0606EA 457 EUR InStock
116-0606 116-0605 116-0608 BRDY198594 BRDY198595 BRDY198596 116-0609 BRDY198597 BRDY198600 BRDY195967 116-0610 BRDY195966
Imprimante d'étiquettes BBP™12
Imprimantes Label Printers
L'imprimante d'étiquettes pour poste de travail BBP™12 est une imprimante d'entrée de gamme compacte, fiable et abordable permettant d'identifier des câbles, des composants, des produits et des échantillons de laboratoire pour les clients qui ont besoin de faibles volumes d'étiquettes d'identification variées et de qualité. L'imprimante peut imprimer sur une multitude de matériaux de différentes tailles, notamment du nylon, du papier, du polyester, des polyimides, des polyoléfines, du polypropylène, des matériaux inviolables, du vinyle (également autolaminant), du vinyle, afin de produire des étiquettes, des marqueurs de câbles, des manchons (en échelle et en continu).
  • Impression d'une image précise, 300 dpi, pour une bonne résolution d'impression
  • Prise en charge d'une multitude de matériaux de 10 à 112 mm de large
  • Utilisation simple avec interface logicielle intuitive et écran couleur LCD
  • Fonctionnement autonome ou en réseau
  • Vitesse d'impression = 100 mm/s
  • Fonction horloge en temps réel
Information de livraison: Le LAB-KIT comprend l'imprimante d'étiquettes BBP12 avec dérouleur (media holder), câble USB, cordon d'alimentation, CD du produit, guide de démarrage rapide, CD LabelMark Pro.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité