Peqlab peqGOLD, Agarose, Universal
Fournisseur: VWR Chemicals
732-2789EA 301 EUR InStock
732-2789 732-2788
Peqlab peqGOLD, Agarose, Universal
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel strength. Free from RNases, DNases and enzyme inhibitors.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité