Anti-MCP1 Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9570EA 550 EUR InStock
BSBTPB9570
Anti-MCP1 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for C-C motif chemokine 2(CCL2) detection. Tested with WB, ELISA in Human.
Type: Primary
Antigen: MCP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité