Anti-CD26 Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9580EA 579 EUR InStock
BSBTPB9580
Anti-CD26 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Dipeptidyl peptidase 4(DPP4) detection. Tested with WB in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: CD26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité