Anti-FMO3 Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9590EA 579 EUR InStock
BSBTPB9590
Anti-FMO3 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3(FMO3) detection. Tested with WB in Human;Mouse; Rat.
Type: Primary
Antigen: FMO3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité