Anti-Fascin Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9592EA 579 EUR InStock
BSBTPB9592
Anti-Fascin Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Fascin(FSCN1) detection. Tested with WB in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: Fascin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité