Anti-FUT1 Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9593EA 550 EUR InStock
BSBTPB9593
Anti-FUT1 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase 1(FUT1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse; Rat.
Type: Primary
Antigen: FUT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité