Anti-IGFBP1 Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9604EA 579 EUR InStock
BSBTPB9604
Anti-IGFBP1 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Insulin-like growth factor-binding protein 1(IGFBP1) detection. Tested with WB, ELISA in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: IGFBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité