Anti-IL1 beta Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9606EA 579 EUR InStock
BSBTPB9606
Anti-IL1 beta Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Interleukin-1 beta(IL1B) detection. Tested with ELISA in Rat.
Type: Primary
Antigen: IL1 beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité