Anti-Lipocalin 2 Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9608EA 550 EUR InStock
BSBTPB9608
Anti-Lipocalin 2 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Neutrophil gelatinase-associated lipocalin(LCN2) detection. Tested with WB, IHC-P, ELISA in Mouse; Rat.
Type: Primary
Antigen: Lipocalin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité