Anti-MICA Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9612EA 579 EUR InStock
BSBTPB9612
Anti-MICA Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for MHC class I polypeptide-related sequence A(MICA) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: MICA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité