Anti-Surfactant Protein D Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9617EA 550 EUR InStock
BSBTPB9617
Anti-Surfactant Protein D Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Pulmonary surfactant-associated protein D(SFTPD) detection. Tested with WB, IHC-P, ELISA in Human; Rat.
Type: Primary
Antigen: Surfactant Protein D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité