VWR®, Tamis de test, 350×60 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
510-3430EA 303 EUR InStock
510-3430 510-3431 510-3432 510-3433 510-3434 510-3435 510-3436 510-3437 510-3438 510-3439 510-3440 510-3441 510-3442 510-3443 510-3444 510-3445 510-3446 510-3447 510-3448 510-3449 510-3450 510-3451 510-3452 510-3453 510-3454 510-3455 510-3456 510-3457 510-3458 510-3459 510-3460 510-3461 510-3462 510-3463 510-3464 510-3465 510-3466 510-3467 510-3468 510-3469 510-3470
VWR®, Tamis de test, 350×60 mm, avec trous carrés
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; plaques perforées : acier inoxydable, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Information de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité