L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hibar® LiChrospher® 100 RP-18 HPLC Columns
Fournisseur: Merck
1.00423.7079 1.00423.7081 1.00424.7081 1.50009.7081 1.50012.7079 1.50012.7081 1.50013.7081 1.50182.7081 1.50183.7079 1.50183.7081 1.50183.7208 1.51196.7208
1.00423.7079EA 1080 EUR InStock
1.00423.7079 1.00423.7081 1.00424.7081 1.50009.7081 1.50012.7079 1.50012.7081 1.50013.7081 1.50182.7081 1.50183.7079 1.50183.7081 1.50183.7208 1.51196.7208
Hibar® LiChrospher® 100 RP-18 HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Stainless steel Hibar® columns are complete with endfittings. These columns are available with various types of LiChrospher® sorbents.
When using a guard column with a Hibar® RT column, we recommend part number 1.51487.0001 guard column cartridge holder for 4×4 mm guard column cartridges LiChroCART®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité