HPLC columns, Hibar®, LiChrospher® 100 RP-8
Fournisseur: Merck
1.00423.7087 1.00423.7088 1.00424.7088 1.50009.7088 1.50012.7087 1.50012.7088 1.50013.7088 1.50182.7088 1.50183.7087 1.50183.7088
1.00423.7087EA 1160 EUR InStock
1.00423.7087 1.00423.7088 1.00424.7088 1.50009.7088 1.50012.7087 1.50012.7088 1.50013.7088 1.50182.7088 1.50183.7087 1.50183.7088
HPLC columns, Hibar®, LiChrospher® 100 RP-8
Colonnes pour chromatographie
Stainless steel Hibar® columns are complete with endfittings. These columns are available with various types of LiChrospher® sorbents.
When using a guard column with a Hibar® RT column, we recommend part number 1.51487.0001 guard column cartridge holder for 4×4 mm guard column cartridges LiChroCART®.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité