HPLC columns, Hibar®, LiChrospher® 100 CN
Fournisseur: Merck
1.00423.7070 1.00424.7070 1.50009.7070 1.50012.7070 1.50013.7070 1.50182.7070 1.50183.7070 1.00424.7071 1.50182.7071 1.50009.7071 1.50183.7071 1.50013.7071
1.00423.7070EA 882 EUR InStock
1.00423.7070 1.00424.7070 1.50009.7070 1.50012.7070 1.50013.7070 1.50182.7070 1.50183.7070 1.00424.7071 1.50182.7071 1.50009.7071 1.50183.7071 1.50013.7071
HPLC columns, Hibar®, LiChrospher® 100 CN
Colonnes pour chromatographie
Stainless steel Hibar® columns are complete with endfittings. These columns are available with various types of LiChrospher® sorbents.
When using a guard column with a Hibar® RT column, we recommend part number 1.51487.0001 guard column cartridge holder for 4×4 mm guard column cartridges LiChroCART®.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité