HPLC columns, Hibar®, LiChrospher® 100 DIOL
Fournisseur: Merck
1.00424.7075 1.50013.7075 1.50183.7075 1.50012.7075
1.00424.7075EA 924 EUR InStock
1.00424.7075 1.50013.7075 1.50183.7075 1.50012.7075
HPLC columns, Hibar®, LiChrospher® 100 DIOL
Colonnes pour chromatographie
Stainless steel Hibar® columns are complete with endfittings. These columns are available with various types of LiChrospher® sorbents.
When using a guard column with a Hibar® RT column, we recommend part number 1.51487.0001 guard column cartridge holder for 4×4 mm guard column cartridges LiChroCART®.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité