L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HPLC columns, Hibar®, LiChrospher® Si 60
Fournisseur: Merck
1.00423.7104 1.00424.7104 1.50012.7104 1.50013.7104 1.50182.7104 1.50183.7104 1.00424.7109 1.50183.7106 1.51196.7106 1.51196.7109 1.50182.7106 1.50013.7109
1.00423.7104EA 908 EUR InStock
1.00423.7104 1.00424.7104 1.50012.7104 1.50013.7104 1.50182.7104 1.50183.7104 1.00424.7109 1.50183.7106 1.51196.7106 1.51196.7109 1.50182.7106 1.50013.7109
HPLC columns, Hibar®, LiChrospher® Si 60
Colonnes pour chromatographie
Stainless steel Hibar® columns are complete with endfittings. These columns are available with various types of LiChrospher® sorbents.
When using a guard column with a Hibar® RT column, we recommend part number 1.51487.0001 guard column cartridge holder for 4×4 mm guard column cartridges LiChroCART®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité