VWR®, Bonbonnes, à col étroit, rondes, avec bouchons à vis
Fournisseur: VWR Collection
216-1736EA 47.5 EUR InStock
216-1736 216-1704 216-1703 216-1737 216-1706 216-1701 216-1729 216-1738 216-1702 216-1908 216-1918 216-2180
VWR®, Bonbonnes, à col étroit, rondes, avec bouchons à vis
Flacons Bonbonnes
En PE-BD, PE-HD ou PP, translucides, avec bouchons à vis violets. Pour le stockage et la distribution de solutions et de milieux. Les bonbonnes rondes sont dotées d'une bandoulière. Graduées pour identifier le volume distribué.
Bonbonnes en PE-BD
Pour applications haute pureté car elles présentent une grande résistance aux produits chimiques (elles sont couramment utilisées avec les produits ophtalmiques comme les compte-gouttes oculaires, sprays nasals).
Résine idéale pour un entreposage frigorifique (jusqu'à –80 °C), température de fonctionnement: +80 à –80 °C
Résistance aux impacts physiques (les bonbonnes ne cassent pas, même si elles tombent accidentellement, alors que les bonbonnes en PP peuvent se fissurer à des températures négatives)
Le PE-BD reprend sa forme du fait de sa grande souplesse
Largement utilisées dans l'industrie pharmaceutique
Bonbonnes en PE-HD
Les bonbonnes jetables en polyéthylène haute densité (PE-HD) sont idéales pour le stockage et le transfert de liquides et de réactifs de l'industrie pharmaceutique.
Adaptées à l'entreposage frigorifique (jusqu'à –80 °C), température de fonctionnement: –80 à +120 °C
Haute résistance aux impacts, même à température négative
Couramment utilisées pour le stockage à long terme, grâce à leur grande résistance aux produits chimiques
Largement utilisées dans les industries agroalimentaire et du lait
Bonbonnes en PP
Idéales pour stockage de l'eau stérile, les bonbonnes en polypropylène (PP) peuvent être autoclavées avant leur remplissage afin de stopper la prolifération bactérienne récurrente.
Excellente résistance chimique
Température de fonctionnement: 0 à 135 °C
Autoclavables
Remarque: les bonbonnes en polypropylène sont autoclavables. Les bonbonnes en PE-BD et PE-HD ne sont pas autoclavables. Démontez toujours le bouchon de la bonbonne avant l'autoclavage.
Certifications: Résine conforme à la norme américaine de la FDA 21 CFR, USP Classe VI.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité