L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Bonbonnes, à col large, rondes, avec bouchons à vis
Fournisseur: VWR Collection
216-1708EA 41 EUR InStock
216-1708 216-1730 216-1733 216-1919
VWR®, Bonbonnes, à col large, rondes, avec bouchons à vis
Flacons Bonbonnes
LDPE or PP, translucent with purple screw caps.
Use for storing and dispensing solutions and media. Round carboys feature an integrated shoulder handle. Graduated to identify the volume dispensed.
LDPE carboys
Ideal for high-purity applications, as they have high resistance to chemicals (widely used in ophthalmic products like eye droppers and nasal sprays).
Preferred resin for cold storage (down to −80 °C), working temperature −80 to +80 °C
Resistant to physical impacts (will not break even if it falls down accidentally, whereas PP carboys may lead to cracking at negativeMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité