Tubes de détection de gaz, mercaptans
Fournisseur: Dräger
6728981 8101871 8103281
151-0160EA 150 EUR InStock
151-0160 151-0182 118-0322
Tubes de détection de gaz, mercaptans
Tubes de détection de gaz
Pour la mesure des « concentrations ponctuelles » de mercaptan. Les applications incluent la détermination et la mesure des pics de concentration, la mesure de l'exposition personnelle dans la zone d'inhalation, la détection des fuites, par exemple dans les pipelines ou les installations gazières, et l'analyse de l'air dans les orifices d'évacuation, les tiges et les espaces confinés.
Une pression équivaut à un volume de 100 ±5 ml de gaz passant par le tube.
La plage de mesure standard est calibrée à 20 °C et 1013 hPa.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Paramètre(s) Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Mercaptan 0,1/a Mercaptan 0,1/a 0,1 - 2,5 ppm 10 118-0322
Mercaptan 0,5/a Mercaptan 0,5/a 0,5 - 5 ppm 10 151-0160
Mercaptan 20/a Mercaptan 20/a 20 - 100 ppm 10 151-0182
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité