Tubes de détection de gaz pour trichloréthylène
Fournisseur: Dräger
118-0297EA 104 EUR InStock
118-0297
Tubes de détection de gaz pour trichloréthylène
Tubes de détection de gaz
Pour la mesure des « concentrations ponctuelles » de trichloréthylène dans l'eau et les eaux usées. Les applications incluent la détermination et la mesure des pics de concentration, la mesure de l'exposition personnelle dans la zone d'inhalation, la détection des fuites, comme dans les pipelines ou les installations gazières, et l'analyse de l'air dans les orifices d'évacuation, les tiges et les espaces confinés.
Sensibilité croisée: Le dichlorométhane, le n-hexane, le perchloréthylène et le chloroforme sont indiqués par ordre décroissant de sensibilité.
Volume de l'échantillon : 200 ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité