L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Qualitative filter papers, grades MN 618 and 618 1/4, circles and folded filters
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
436005 436007 436011 436012 436015 436018 436032 536018 436009 436024 536012 536015 536024 536032
MANA436005EA 11 EUR InStock
MANA436005 MANA436007 MANA436011 MANA436012 MANA436015 MANA436018 MANA436032 MANA536018 MANA436009 MANA436024 MANA536012 MANA536015 MANA536024 MANA536032
Qualitative filter papers, grades MN 618 and 618 1/4, circles and folded filters
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
MN 618 is a thick filter paper with medium flow rates and finer retention. It's higher loading capacity than thinner papers makes it especially useful for the filtration of large quantities of liquids.
  • Thick filter paper
  • Higher loading capacity than standard grades
  • For large sample volumes
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité